Learn More
Epredia™ HistoStar™ Heated Forceps
Epredia™ Heated Forceps work in conjunction with the Epredia™ HistoStar™ Embedding Workstation. Multiple sizes are available.
626.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Epredia™ HistoStar™ Embedding Workstation |
---|---|
Product Type | Heated Forceps |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12638216
|
Epredia™
A81010035 |
Blue; 4 mm tip |
626.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12618216
|
Epredia™
A81010033 |
Red; 1 mm tip |
626.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12628216
|
Epredia™
A81010034 |
Yellow; 2 mm tip |
626.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
Epredia™ HistoStar™ Embedding Workstation | |
Heated Forceps |