Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HisTrap™ HP
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Diametro (sistema metrico) interno:
7 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
1mL
25mL
5mL
Descrizione
- Prepacked with Ni Sepharose™ High Performance medium
- Negligible nickel ion leakage
- Pressure Max: 3 bar
- Column material: polypropylene
- 1 and 5mL columns
- Compatible with a wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
- Manual operation with syringe, pump or chromatography system
Media
- Matrix: 6% cross-linked agarose
- Average particle size: 34μm
- pH stability working range: 3 to 12
1mL columns
- Bed Dimensions: 7 x 25mm
- Flow velocity: 4mL/min.
5mL columns
- Bed Dimensions: 16 x 25mm
- Flow velocity: 5mL/min.
Specifica
Specifica
| Volume letto | 5 ml |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0,6in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 16 mm |
| Descrizione | HisTrap HP are nickel-charged IMAC columns for high resolution his-tagged protein purification with high binding capacity for maximized recovery. |
| Portata | 5 ml/min. |
| Materiale | Polipropilene |
| Intervallo di pH | Da 3 a 12 |
| Support Type | Agarosio altamente reticolato 6% |
| Content And Storage | Da 4° a 30 °C |
| Pressione operativa max | 5 bar (0.5 MPa, 70 psi) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethanol, Nickel
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.