Learn More
Cytiva HiTrap Capto Lentil Lectin
Capto Lentil Lectin is an affinity chromatography resin for purification of glycoproteins and other molecules containing carbohydrates such as α-D-mannose and α-D-glucose or sterically related residues.
Marca:  Cytiva 17548911
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.70000kg
Codice prodotto. 15529244
  • 1343.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 21-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Capto Lentil Lectin resin is based on a rigid high-flow agarose base matrix that enables high flow rates.
  • The product is available in bulk as well as in various high-throughput process development formats.
Specifica
Specifica
5 x 1 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3