Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q ImpRes IEX Columns
High-throughput medium for intermediate and polishing protein purification
Marca: Cytiva 17-5470-55
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Combined properties of high binding capacity, high flow rate and low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale
- Rigid agarose matrix enables high bed heights and purification of viscous samples at high flow rates
- Screening of selectivity, binding and elution conditions, as well as small scale purifications
- Strong quartenary amine anion exchanger
Specifica
HiTrap Capto Q ImpRes, 5 x 5 mL | |
HiTrap Capto Q ImpRes chromatography column is packed with a strong anion exchange modern resin for high resolution, small-scale protein purification. | |
7 mm | |
5 x 5 mL |
<20 mL/min. | |
4°C to 30°C in 20% Ethanol | |
5 mL |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Titolo del prodotto
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q ImpRes IEX Columns > HiTrap Capto Q ImpRes prepacked column; Pack size: 5 x 5mL