Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Chelating HP
Codice prodotto. 11594895 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
100 x 5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 5
Codice prodotto. 11594895
Marca: Cytiva 17040903
Purificazioni ottimali di proteine con tag di istidina quando gli ioni nichel non sono la scelta migliore. Le colonne Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Chelating HP sono preimpaccate con Chelating Sepharose™ ad alte prestazioni.
  • Uses different kinds of metal ions
  • Binding capacity ∽12mg histidine-tagged protein/mL medium
  • Metal ion capacity ∽23μmol Cu2+/mL medium
  • Prepacked with Chelating Sepharose High Performance media
  • Iminoacetic acid coupled to a 6% agarose matrix by ether linkage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tampone Cloridrato di guanidina 6M, urea 8M
Product Type Colonna HiTrap chelating HP
Volume letto 5 ml
Diametro (sistema imperiale) interno 0.62 in.
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm
Quantità 5 x 5 ml
Altezza (sistema imperiale) 0.98 in.
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Portata <20 ml/min.
Materiale Polipropilene
Tipo di legante Acido imminodiacetico
Pressione max 3 bar
Intervallo di pH Da 3 a 13
Dimensione particelle 34μ m
Support Type Agarosio altamente reticolato 6%
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Tipo di colonna Affinity Column
Da utilizzare con (applicazione) Purificazione IMAC e successiva di proteine con tag di polistidina
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Chelating HP 5 ml, 5 x 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol