Learn More
Cytiva™ HiTrap™ Chromatography Columns with MabSelect™ VL Protein L Resin
Protein L affinity chromatography columns for capture of antibody Fabs, bispecifics, and other variants containing a kappa light chain.
Marca:  Cytiva™ 17542053
Dettagli aggiuntivi : CAS : 64-17-5 Peso : 0.08550kg
Codice prodotto. 17897764
  • 896.00€ / 5mL
Spedizione stimata: 11-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Redesigned protein L ligand captures antibody Fabs, bispecifics, and other variants containing a kappa light chain with high binding capacity and improved alkaline stability
  • High dynamic binding capacity for efficient capture of target molecules
  • Stable when cleaned with 0.1 M NaOH, reducing risk for bioburden incidents
  • Provides good resolution for product-related impurities in the capture of bispecific antibodies
As the diversity of antibody variants increases, so does the need for chromatography resins that can capture and purify these variants. As an alternative to protein A, protein L can be used to capture antibody Fabs, bispecific antibodies, and other molecules containing kappa variants of the variable light (VL) chain. Protein L binds human kappa light chain subtypes 1, 3, and 4 and mouse kappa light chain subtype 1.
Specifica
Specifica
5 mL
16 mm
1 in.
<20 mL/min.
Affinity Column
0.63 in.
1 x 5 mL
25 mm
5 bar
Antibody Affinity Chromatography
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • HiTrap MabSelect VL, 1 x 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.