Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Heparin HP
Codice prodotto. p-3676397 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Portata:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Diametro (sistema metrico) interno:
0.7 cm
1.6 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 10298944
Marca: Cytiva 17040701
Per la purificazione di proteine leganti il DNA, fattori di coagulazione, lipoproteine e fattori di sintesi delle proteine. Le colonne Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Heparin HP sono preimpaccate con Heparin Sepharose™ High Performance per la purificazione a elevata risoluzione.
  • Stable over pH range 5 to 10
  • Tolerates commonly used aqueous buffers
  • Heparin Sepharose High Performance medium links porcine heparin ligand to 6% agarose by reductive amination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 x 5 ml
Portata <20 ml/min.
Dimensione particelle 34μ m
Da utilizzare con (apparecchiatura) Siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico liquido quali AKTA™ o FPLC
Volume letto 5 ml
Product Type Heparin HP Column
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 cm
Da utilizzare con (applicazione) Purificazione di antitrombina III, fattori di coagulazione e altre proteine del plasma
Altezza (sistema imperiale) 0.98 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Tipo di legante 10 mg di eparina/ml di terreno
Materiale Polipropilene
Pressione max 42 psi
Intervallo di pH 42500
Support Type Agarosio altamente reticolato 6%
Tipo di campione Proteine leganti il DNA, fattori di coagulazione, lipoproteine e fattori di sintesi delle proteine
Content And Storage Da 4° a 30 °C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Heparin HP 5 ml, 1 x 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol