Learn More
Cytiva HiTrap™ IgG Sepharose™ FF
For use in chromatography. Cytiva Lifescience HiTrap™ IgG Sepharose™ FF is stable to all commonly used aqueous buffers.
Marca: Cytiva 90100397
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13000kg
Descrizione
- pH Stability Working Range 3–10
- Pressure/Flow Specification: Base matrix: 250-400cm/h, 100kPa, XK 50/60 column, bed height 25cm
- Bed Dimensions: 7mm × N/A
- Column i.d.: 7mm
Specifica
90 μm | |
pH Stability Working Range 3-10, pH Stability Cleaning 3-10, pH stability, CIP 3-10 | |
Packing Material | |
Polypropylene |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol