Learn More
Cytiva HiTrap MabSelect PrismA Column
Protein A Column
227.00€ - 4269.00€
Specifica
Pressione operativa max | 5 bar (0.5 MPa, 70 psi) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody affinity chromatography |
Tipo | Pre-packed Column |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15803975
|
Cytiva
17549851 |
1 x 1 mL |
227.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15813975
|
Cytiva
17549852 |
5 x 1 mL |
895.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15823975
|
Cytiva
17549853 |
1 x 5 mL |
933.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15833975
|
Cytiva
17549854 |
5 x 5 mL |
4269.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
These columns are prepacked with MabSelect PrismA protein A chromatography resin that has been improved with an optimized high-flow agarose base matrix and a genetically engineered protein A-derived ligand, allowing efficient cleaning between purification runs.
Specifica
5 bar (0.5 MPa, 70 psi) | |
Antibody affinity chromatography | |
Pre-packed Column |