Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HiTrap™ Protein A HP
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 1 mL
1 x 5 ml
2 x 1 mL
5 x 1 ml
5 x 5 mL
Portata:
<20 mL/min.
<4 ml/min.
Dimensione della confezione:
1mL
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Descrizione
- Prepacked with Protein A Sepharose High Performance media for purification and fractionation of IgG subclasses
- For use with syringe, pump or chromatography system such as KTA design or FPLC System
- Binds 20mg human IgG/mL medium
- Stable over pH 3 to 9 for use and 2 to 10 for cleaning
- Designed for use with a syringe, a peristaltic pump, or a chromatography system
- Maximum pressure: 3 bar
- Column material: polypropylene
- 1 and 5mL columns
Media
- Ligand: Native protein A
- Matrix: 6% cross-linked agarose
- Average particle size: 34μm
- pH stability working range: 3 to 9
1mL columns
- Bed dimensions: 7 x 25mm
- Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
- Bed dimensions: 16 x 25mm
- Flow velocity: <20mL/min.
Specifica
Specifica
| Capacità di legame | 20 mg di IgG/ml di terreno |
| Portata | <4 ml/min. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la purificazione di anticorpi monoclonali e policlonali provenienti da ascite, siero e supernatanti in colture cellulari |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico |
| Content And Storage | Da 4° a 30 °C |
| Quantità | 5 x 1 ml |