Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HiTrap™ Protein A HP
Codice prodotto. 11758438 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 1 mL
1 x 5 ml
2 x 1 mL
5 x 1 ml
5 x 5 mL
Portata:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Dimensione della confezione:
1mL
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 11758438
Marca: Cytiva 17040301
Per purificazione e isolamento di IgG monoclonali e policlonali provenienti da asciti, siero e surnatanti di colture cellulari. Le colonne preimpaccate Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Protein A vengono progettate insieme al terreno per garantire separazioni rapide e semplici in un pratico formato.
  • Prepacked with Protein A Sepharose High Performance media for purification and fractionation of IgG subclasses
  • For use with syringe, pump or chromatography system such as KTA design or FPLC System
  • Binds 20mg human IgG/mL medium
  • Stable over pH 3 to 9 for use and 2 to 10 for cleaning
  • Designed for use with a syringe, a peristaltic pump, or a chromatography system
  • Maximum pressure: 3 bar
  • Column material: polypropylene
  • 1 and 5mL columns
Media
  • Ligand: Native protein A
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 34μm
  • pH stability working range: 3 to 9
1mL columns
  • Bed dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità di legame 20 mg di IgG/ml di terreno
Portata <20 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) Per la purificazione di anticorpi monoclonali e policlonali provenienti da ascite, siero e supernatanti in colture cellulari
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Quantità 1 x 5 ml
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Protein A 5 ml, 1 x 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol