Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HiTrap™ Protein G HP
Codice prodotto. p-3667288 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Capacità di legame:
125 mg IgG umane/colonna
125mg IgG umane/colonna
25 mg Human IgG/Column
25mg IgG umane/colonna
Diametro (sistema imperiale) interno colonna:
0.27 in.
0,62in.
Portata:
> 20 ml/min
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Volume (sistema metrico) del letto:
1 mL
Dimensioni letto: 7 x 25 mm; 2 x 1 ml
Dimensioni letto: 7 x 25 mm; 5 x 1 ml
5 ml
Dimensioni letto: 16 x 25 mm; 5 x 5 ml
Dimensione della confezione:
1mL
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 10185894
Marca: Cytiva 17040401
Edge
Per separazioni rapide e semplici di IgG provenienti da diverse specie e sottoclassi. Le colonne preimpaccate Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Protein G HP sono preimpaccate con Protein G Sepharose™.
  • Prepacked with Protein G Sepharose High Performance
  • Binding capacity: 25mg human IgG/column
  • Maximum pressure: 3 bar
  • Column material: polypropylene
  • For use with syringe, peristaltic pump, or chromatography system
  • 1 and 5mL columns
Media
  • Ligand: Recombinant protein G lacking albumin-binding region
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 34μm
  • pH stability working range: 3 to 9
1mL columns
  • Bed dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Pre-packed Columns
Capacità di legame 25mg IgG umane/colonna
Diametro (sistema metrico) interno colonna 0.7 cm
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.27 in.
Portata <4 ml/min.
Volume (sistema metrico) del letto Dimensioni letto: 7 x 25 mm; 5 x 1 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per l’uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
Descrizione HiTrap Protein G HP are prepacked columns for general-purpose preparative purification of monoclonal and polyclonal antibodies from most species including rat.
Tampone di conservazione Etanolo al 20%
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Quantità Confezione da 5