Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Q Sepharose Fast Flow IEX
Codice prodotto. p-4907693 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
5mL
Dimensione della confezione:
25mL
pezzi 5
Codice prodotto. 10607275
Marca: Cytiva 17505301
Edge
Utilizzate per purificazioni delle proteine su piccola scala. Le colonne Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Q Sepharose Fast Flow IEX sono scambiatori cationici forti per separazioni rapide autonome o collegate in serie.
  • Convenient for rapid separations either alone or connected in series
  • Designed for use with syringe, peristaltic pump or chromatographic system
  • High flowrates and good scale-up potential
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HiTrap Q FF
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.2 in.
Portata <4 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) Per l’uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
Content And Storage Da 4 °C a 30 °C, etanolo 20%
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volume (sistema metrico) 1 ml