missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HIV-1 Gag p24 Antibody [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-41214CL1
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
HIV-1 Gag p24 Polyclonal antibody specifically detects HIV-1 Gag p24 in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifica
| HIV-1 Gag p24 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Antibody was raised against a recombinant full-length HIV-1 Gag p24 protein . Amino Acid Squence: pivqniqgqmvhqaisprtlnawvkvveekafspevipmfsalsegatpqdlntmlntvgghqaamqmlketineeaaewdrvhpvhagpiapgqmreprgsdiagttstlqeqigwmtnnppipvgeiykrwiilglnkivrmysptsildirqgpkepfrdyvdrfyktlraeqasqevknwmtetllvqnanpdcktilkalgpaatleemmtacqgvggpghkarvla | |
| 0.1 mL | |
| Infections (Virus Bacteria and Parasites) | |
| 155030 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| CoraFluor 1 | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Virus | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto