Learn More
R&D Systems™ HIV-1 Gag p24 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
Description
The HIV-1 Gag p24 Quantikine ELISA Kit quantifies viral HIV-1 Gag p24 in cell culture supernates (100 μL).
Specifications
Specifications
| Intervallo saggio | 7.81 to 500 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 0.24 pg/mL |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant |
| ID gene (immissione) | 155030 |
| Specie ospite | Viral |
| Quantità | 1 Kit |
| Volume del campione | Cell Culture Supernates (100 μL) |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Tempo totale saggio | 4.5 hr. |