Learn More
Tocris Bioscience™ HLI 373
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18034712
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18034712
Marca: Tocris Bioscience™ 3503/10
Hdm2 inhibitor; activates p53-dependent transcription
Inhibitor of Hdm2 ubiquitin ligase (E3). Blocks Hdm2-mediated ubiquitylation and proteasomal degradation of p53; activates p53-dependent transcription. Induces apoptosis in several tumor cell lines that express wild-type p53 such as LOX-IMVI, A549, HT1080 and U2OS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1782531-99-0
Specifica
Materiale o nome chimico HLI 373
Quantità 10 mg
Formula molecolare C18H25Cl2N5O2
Peso formulazione 414.33
Purezza >99%
Peso molecolare 414.33