Learn More
Epredia™ HM 325 Rotary Microtome
Cut high-quality paraffin sections without a power supply with the robust Epredia™ HM 325 Rotary Microtome.
11615.00€ - 14290.00€
Specifica
Product Type Rotary Microtome
Profondità (sistema imperiale) 19 in.
Profondità (sistema metrico) 49 cm
Altezza (sistema imperiale) 11 in.
Altezza (sistema metrico) 28 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
15340735
Vedere i documenti
Epredia™
902100A
E Blade Holder
14210.00€
1 confezione
12052999
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Epredia™
902100
N/A
11615.00€
Pezzo
15348501
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Epredia™
902100ER
ER Blade Holder
14290.00€
Descrizione
  • One-handed zero orientation head
  • Quick-trim button
  • Section counter
  • Guide-rail guidance for the knife holder
  • Large, easy-to-clean waste tray extends below the blade holder
Ordering Information:
  • Blade holder/Knife holder must be ordered separately unless purchased as a package.
Includes:
  • Standard tools
  • Brushed aluminum cover plate (additional customized cover plates available)
  • Dust cover
  • Instruction manual
  • 902100A also includes a universal cassette clamp (715020S) and a disposable blade carrier E (705800)
  • 902100ER also includes a universal cassette clamp (715020S) and a disposable blade carrier ER (705830)
Specifica
Specifica
Rotary Microtome
49 cm
28 cm
42 cm
23 kg
19 in.
11 in.
16.5 in.
51 lb.