Learn More
Epredia™ HM 430, HM 450 and 440 E Sliding Microtome Accessories
Maintain Epredia™ HM 430 and HM 450 sliding microtomes with Epredia™ HM 430, HM 450 and 440 E sliding microtomes accessories.
64.60€ - 1370.00€
Specifica
Product Type | Sliding Microtome Accessories |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Epredia HM 430 and HM 450 Sliding Microtomes |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12043049
|
Epredia™
440400 |
Height Adjustment Plate, 10 mm |
64.60€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12053049
|
Epredia™
440410 |
Height Adjustment Plate, 20 mm |
73.80€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12073049
|
Epredia™
448070 |
Height Adjustment Plate, 5 mm |
75.85€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12003059
|
Epredia™
502140 |
Waste Tray | N/A | ||||||
12073099
|
Epredia™
705200 |
Blade Holder (for insertion of low-profile blades) |
1370.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10455310
|
Epredia™
705340 |
Blade Holder (for insertion of high-profile blades) |
1230.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12043149
|
Epredia™
715480 |
Standard Specimen Clamp with Waste Tray, 45 x 80 mm |
810.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12057209
|
Epredia™
715490 |
Universal Cassette Clamp with Waste Tray |
851.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Standard buffer tray
Cooling element for buffer solution
Large-field magnifier
StemiScope™ with optics and mount
Swan-neck light guide
Specifica
Sliding Microtome Accessories | |
Epredia HM 430 and HM 450 Sliding Microtomes |