Learn More
Epredia™ HM 430 Sliding Microtome
Ensure fast, comfortable, and never-tiring operation with the automatic or manual fine sectioning abilities of the Epredia™ HM 430 Sliding Microtome.
9306.75€
Specifica
Product Type | Sliding Microtome |
---|---|
Intervallo di sezionamento | 1 to 60μm |
Dimensione del campione | 80 x 60 mm |
Profondità (sistema imperiale) | 18.9 in. |
Profondità (sistema metrico) | 48 cm |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12062999
|
Epredia™
910010 |
HM 430 Sliding Microtome, Steel Knife Holder, Dust Cover, Operator Manual |
9306.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Excellent Cutting Options:
- Knife holder with integrated, movable knife guard
- Knife carrier glides along a maintenance-free precision cross-roller bearing system
- Ergonomic handle for moving knife carrier Horizontal knife movement length can be selected in accordance with the size of the specimen in order to activate the automatic specimen advance
Features:
- Use for paraffin and frozen sections in biological, botanical, and materials science applications
- Easy selection of manual or automatic advance
- Integrated removable waste tray
- Specimen fine orientation on X/Y-axes
Includes:
- Dust cover
- Instruction manual
Requires:
- Standard specimen clamp (715480), available separately
Specifica
Sliding Microtome | |
80 x 60 mm | |
48 cm | |
32 cm | |
31 cm | |
26 kg |
1 to 60μm | |
18.9 in. | |
12.6 in. | |
12.2 in. | |
57 lb. |