Learn More
Stuart™ HM Series Heating Mantles
The HM series are a range of controlled heating mantles, available in a range of sizes to accomodate round bottom flasks from 50 to 1000 mL, constructed with a robust aluminum casing, making them tough and easy to clean.
Marca:  Stuart™ 10112-65
567.54 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12900161
  • 615.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Controlled up to 450°C
  • Range of sizes available
  • Integrated clamp rod fitting to enable secure fitting of a standard clamp rod
  • Non-slip feet are also fitted as standard
  • For added safety, all units feature an emergency cut out which will automatically trigger in the event of a spillage
Specifica
Specifica
50 mL
150 x 175 x 175mm
230 V
HM50C
Round
175mm
450°C
50/60 Hz
175 mm
150 mm
230V, 50/60Hz, 75W
Aluminum
75w
Manto riscaldante
Emergency cut out which will automatically trigger in the event of a spillage
Titolo del prodotto
Stuart™ HM Series Heating Mantles > Capacità: 50 ml