Learn More
Stuart™ HM Series Heating Mantles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
500 mL
1000 mL
Dimensioni interne (L x P x A):
150 x 175 x 175mm
170 x 220 x 220mm
220 x 220 x 170mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Controlled up to 450°C
- Range of sizes available
- Integrated clamp rod fitting to enable secure fitting of a standard clamp rod
- Non-slip feet are also fitted as standard
- For added safety, all units feature an emergency cut out which will automatically trigger in the event of a spillage
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Profondità (sistema metrico) | 220 mm |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 170 x 220 x 220mm |
| Altezza (sistema metrico) | 170 mm |
| Tensione | 230 V |
| Requisiti elettrici | 230V, 50/60Hz, 280W |
| Modello | HM500C |
| Materiale | Aluminum |
| Forma | Round |
| Wattage | 280w |
| Vedi altri risultati |