Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Specifica
Specifica
| Content And Storage | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Quantità | 50 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | DMSO : 41.67 mg/mL (98.16 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Peso molecolare | 424.5 g/mol |
| CAS | 23491-44-3 |
| Sinonimo | bisBenzimide H 33258 ∣ H 33258 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.