missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Hoechst 33258 analog 2

Codice prodotto. 16456698
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16456698

Marca: MedChemExpress HY15624

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Hoechst 33258 analog 2 are part of a family of blue fluorescent dyes used to stain DNA.

Specifica

Content And Storage 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Quantità 10 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Peso molecolare 422.52 g/mol
CAS 23491-54-5
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato