missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 analog
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Quantità | 100 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | DMSO : ≥ 51 mg/mL (99.88 mM) |
| Peso molecolare | 510.59 g/mol |
| CAS | 258843-62-8 |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto