Learn More
MedChemExpress Hoechst 33342 analog 2 trihydrochloride
Codice prodotto. p-200104479
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16499257
Marca: MedChemExpress HY15630A
MedChemExpress Hoechst 33342 analog 2 trihydrochloride is a anglog of Hoechst 33342. Hoechst 33342 is a DNA minor groove binder used fluorochrome for visualizing cellular DNA.
Specifica
Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Quantità 5 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 20 mg/mL (30.31 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 4 mg/mL (6.06 mM; Need ultrasonic)
Peso molecolare 659.78 g/mol
CAS 155815-98-8
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.