missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Hoechst S 769121
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Quantità | 10 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | H2O : ≥ 6 mg/mL (10.05 mM) |
| Peso molecolare | 596.96 g/mol |
| CAS | 74681-68-8 |
| Sinonimo | Nuclear yellow |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto