missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Hoechst S 769121

Codice prodotto. 16412777
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16412777

Marca: MedChemExpress HY15619

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Hoechst S 769121 (Nuclear yellow) exhibits excitation/emission maxima ~335/495 nm when bound to DNA.

Specifica

Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Quantità 50 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : ≥ 6 mg/mL (10.05 mM)
Peso molecolare 596.96 g/mol
CAS 74681-68-8
Sinonimo Nuclear yellow
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato