Learn More
MedChemExpress Hoechst S 769121
MedChemExpress Hoechst S 769121 (Nuclear yellow) exhibits excitation/emission maxima ~335/495 nm when bound to DNA.
Marca:  MedChemExpress HY-15619
Encompass_Preferred
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16426846
  • 1213.65€ / 100mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Room temperature
596.96 g/mol
Nuclear yellow
100 mg
H2O : ≥ 6 mg/mL (10.05 mM)
74681-68-8