Learn More
Hoefer™ Combs for SE 250, SE 260, or miniVE Vertical Electrophoresis Units
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
Marca:  Hoefer™ SE211A-15-.75
Codice prodotto. 11549663
  • 55.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
  • Tipo leggero
  • Praticamente infrangibile
Specifica
Specifica
Sistema di elettroforesi verticale SE 250, SE 260, MiniVE™
PTFE
0.02 in.
2.2 μl/mm
0.51 in.
Pettine
15
0.07 cm
0.29 cm
1.3 cm