Learn More
Hoefer™ Combs for SE 250, SE 260, or miniVE Vertical Electrophoresis Units
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
Marca: Hoefer™ SE211A-5-.75
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
- Tipo leggero
- Praticamente infrangibile
Specifica
Sistema di elettroforesi verticale SE 250, SE 260, MiniVE™ | |
PTFE | |
0.02 in. | |
9.8 μl/mm | |
0.51 in. |
Pettine | |
5 | |
0.07 cm | |
1.3 cm | |
1.3 cm |