Learn More
Hoefer™ Combs for SE 250, SE 260, or miniVE Vertical Electrophoresis Units
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
Marca:  Hoefer™ SE211A-R-1.0
Codice prodotto. 12044737
  • 55.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
  • Tipo leggero
  • Praticamente infrangibile
Specifica
Specifica
Sistema di elettroforesi verticale SE 250, SE 260, MiniVE™
PTFE
0.03 in.
68 μl/mm
6.8 cm
1.3 cm
Pettine
1 preparativo, 1 di riferimento
0.1 cm
2.6 in.
0.51 in.