Learn More
Hoefer™ Combs for SE 250, SE 260, or miniVE Vertical Electrophoresis Units
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
Marca: Hoefer™ SE211A-R-.75
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
- Tipo leggero
- Praticamente infrangibile
Specifica
Sistema di elettroforesi verticale SE 250, SE 260, MiniVE™ | |
PTFE | |
0.02 in. | |
51 μl/mm | |
6.8 cm | |
1.3 cm |
Pettine | |
1 preparativo, 1 di riferimento | |
0.07 cm | |
2.6 in. | |
0.51 in. |