Learn More
Hoefer™ Combs for SE 600 Series or SE 400 Series Vertical Electrophoresis Units
Codice prodotto. 12074757 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 2 Reference
1 preparativo, 1 di riferimento
1 preparativo, 2 di riferimento
10
12
15
20
28
Spessore (sistema metrico):
0.07 cm
0.07 cm
0.1 cm
0.1 cm
0.15 cm
0.15 cm
Volume (sistema metrico) pozzetto:
11.5 μl/mm
112 μl/mm
12.4 μl/mm
120 μl/mm
171μL/ mm
183 μl/mm
2.1 μl/mm
2.7μL/ mm
3.1μL/ mm
4.1μL/ mm
4.1 μl/mm
4.3 μl/mm
5.7 μl/mm
5.8 μl/mm
6.2 μl/mm
7.7μL/ mm
8.3 μl/mm
8.6 μl/mm
85 μl/mm
90 μl/mm
Tipo:
Comb
Pettine
Standard Comb
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12074757
Marca: Hoefer™ SE51128.75
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
  • Leggeri
  • Praticamente indistruttibili
  • Fissati di serie a una base standard che crea profondità pozzetto massime di 25 mm, ad eccezione dei pettini preparativi a 28 pozzetti che creano profondità di 15 mm
  • Base pettine regolabile (disponibile separatamente, di seguito) che trasforma pettini profondi 25 mm in pettini profondi 10 o 15 mm
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema di elettroforesi verticale serie SE 600, SE 400
Tipo Pettine
Materiale PTFE
N. di pozzetti 28
Spessore (sistema imperiale) 0.02 in.
Spessore (sistema metrico) 0.07 cm
Volume (sistema metrico) pozzetto 2.1 μl/mm
Larghezza (sistema metrico) 0.27 cm
Profondità (sistema imperiale) 0.98 in.
Profondità (sistema metrico) 2.5 cm