Learn More
Hoefer™ Gel Casters for Mini Vertical Electrophoresis Systems
Easy-to-use casters
Marca:  Hoefer™ SE235
Codice prodotto. 12039857
  • 491.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Supporto di colata gel doppio SE245
  • Per l'uso con SE250, SE260 o sistemi di elettroforesi verticali MiniVE
  • Supporto di colata per 4 gel SE235, supporto di colata per 4 gel SE275 e supporto di colata per 10 gel SE215
    • Indicato per gel a singola concentrazione o gel a gradiente
    • Il supporto di colata per 4 gel SE235 è destinato all'uso con i sistemi di elettroforesi SE260 o MiniVE
    • Il supporto di colata per 4gel SE 275 e il supporto di colata per 10 gel SE215 sono indicati per l'uso con il sistema di elettroforesi SE250
    Specifica
    Specifica
    Sistema di elettroforesi SE 260, MiniVE™
    Caster di gel
    Corpo del caster con guarnizione, piastra di supporto con porta di ingresso, piastre in vetro rettangolari da 10 x 10.5 cm, piastre in allumina graduate da 10 x 10.5 cm, pinze a molla, carta cerata, piastra salva spazio, fogli di riempimento in policarbonato, tappo in vinile nero, set di tappi di riempimento
    Da 1 a 4