Learn More
Hoefer™ Gel Casters for Mini Vertical Electrophoresis Systems
Easy-to-use casters
Marca:  Hoefer™ SE245
Codice prodotto. 12064837
  • 285.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Supporto di colata gel doppio SE245
  • Per l'uso con SE250, SE260 o sistemi di elettroforesi verticali MiniVE
  • Supporto di colata per 4 gel SE235, supporto di colata per 4 gel SE275 e supporto di colata per 10 gel SE215
    • Indicato per gel a singola concentrazione o gel a gradiente
    • Il supporto di colata per 4 gel SE235 è destinato all'uso con i sistemi di elettroforesi SE260 o MiniVE
    • Il supporto di colata per 4gel SE 275 e il supporto di colata per 10 gel SE215 sono indicati per l'uso con il sistema di elettroforesi SE250
    Specifica
    Specifica
    Sistema di elettroforesi verticale SE 250, SE 260, MiniVE™
    Caster di gel
    Base per casting, gruppo morsetti, set di guarnizioni ermetiche, camme
    Da 1 a 2