Learn More
Hoefer™ Gel Casters for Mini Vertical Electrophoresis Systems
Easy-to-use casters
285.00€ - 730.00€
Specifica
Tipo Caster di gel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Include N. di gel Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Include N. di gel Prezzo Quantità e disponibilità  
12039857
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Hoefer™
SE235
Sistema di elettroforesi SE 260, MiniVE™ Corpo del caster con guarnizione, piastra di supporto con porta di ingresso, piastre in vetro rettangolari da 10 x 10.5 cm, piastre in allumina graduate da 10 x 10.5 cm, pinze a molla, carta cerata, piastra salva spazio, fogli di riempimento in policarbonato, tappo in vinile nero, set di tappi di riempimento Da 1 a 4
491.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10772677
Vedere i documenti
Hoefer™
SE235
Sistema di elettroforesi SE 260, MiniVE™ Corpo del caster con guarnizione, piastra di supporto con porta di ingresso, piastre in vetro rettangolari da 10 x 10.5 cm, piastre in allumina graduate da 10 x 10.5 cm, pinze a molla, carta cerata, piastra salva spazio, fogli di riempimento in policarbonato, tappo in vinile nero, set di tappi di riempimento Da 1 a 4 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12064837
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Hoefer™
SE245
Sistema di elettroforesi verticale SE 250, SE 260, MiniVE™ Base per casting, gruppo morsetti, set di guarnizioni ermetiche, camme Da 1 a 2
285.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10565965
Vedere i documenti
Hoefer™
SE245
Sistema di elettroforesi verticale SE 250, SE 260, MiniVE™ Base per casting, gruppo morsetti, set di guarnizioni ermetiche, camme Da 1 a 2 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12099837
Vedere i documenti
Hoefer™
Sistema di elettroforesi SE 250 Corpo del caster con guarnizione, piastra di supporto con porta di ingresso, piastre in vetro rettangolari da 10 x 8 cm, piastre in allumina graduate da 10 x 8 cm, pinze a molla, carta cerata, piastra salva spazio, fogli di riempimento in policarbonato, tappo in vinile nero, set di tappi di riempimento Da 4 a 10
424.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12059837
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Hoefer™
SE275
Mini unità di elettroforesi verticale su gel SE 250 Base per casting con guarnizione, piastra di supporto, vetro, allumina, piastre salva spazio, fogli di riempimento, tappi Da 1 a 4
469.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Supporto di colata gel doppio SE245
  • Per l'uso con SE250, SE260 o sistemi di elettroforesi verticali MiniVE
  • Supporto di colata per 4 gel SE235, supporto di colata per 4 gel SE275 e supporto di colata per 10 gel SE215
    • Indicato per gel a singola concentrazione o gel a gradiente
    • Il supporto di colata per 4 gel SE235 è destinato all'uso con i sistemi di elettroforesi SE260 o MiniVE
    • Il supporto di colata per 4gel SE 275 e il supporto di colata per 10 gel SE215 sono indicati per l'uso con il sistema di elettroforesi SE250
    Specifica
    Specifica
    Caster di gel