Learn More
Hoefer™ HE 99X Max Submarine Electrophoresis Unit
Offers no-mess gel casting without tape or dams
553.00€ - 719.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
---|---|
Tipo | Unità di elettroforesi orizzontale con agarosio |
Intervallo di umidità | Fino a 80% |
Dimensione campione | 60 |
Temperatura massima (sistema imperiale) | 113 °F |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11519573
|
Hoefer™
HE99X |
Buffer chamber assembly, safety lid with high voltage Leads, Foam gaskets, bubble level |
553.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12004817
|
Hoefer™
HE99X-15-1.5 |
Gruppo camera tampone, coperchio di sicurezza con cavi ad alta tensione, vassoio operativo di 15 x 20 cm, vassoio di preparazione di 15 x 20 cm, guarnizioni in schiuma, livella a bolla, spessore 1.5 mm, pettine per 15 pozzetti, dorso pettine |
719.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- L'unità è compatibile con gel di diversa lunghezza, per la massima risoluzione dei frammenti di DNA
- È possibile utilizzare inoltre ponti per agarosio, in modo da poter far correre i gel con metodi non sottomarini
- Design robusto, per affidabilità e sicurezza
Specifica
EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
Fino a 80% | |
113 °F | |
40.5 once | |
14.1 x 7.1 x 5.5 in. (36 x 18.2 x 14 cm) | |
5.9, 3.9 or 7.8 in. | |
15, 10 o 20 cm | |
5.9 in. | |
15 cm | |
14 cm | |
20 W |
Unità di elettroforesi orizzontale con agarosio | |
60 | |
45 °C | |
1200 ml | |
14.1 in. | |
36 cm | |
7.1 in. | |
18.2 cm | |
5.5 in. | |
200 V | |
100 mA |