Learn More
Hoefer™ Mighty Small™ II Mini Vertical Electrophoresis Systems
Combine the advantages of a small format and efficient cooling for rapid screening of protein and nucleic acids
Marca:  Hoefer™ SE260B
Codice prodotto. 11935358
  • 841.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Il sistema base SE250 include: camera tampone superiore, camera tampone inferiore, coperchio di sicurezza con blocco e cavi, dieci piastre in vetro da 10 x 8°cm, due piastre in allumina intagliate da 10 x 8°cm, quattro morsetti a molla, guarnizione in gel, decalcomania ben posizionata e Spacer Mate. Il sistema completo SE250 include anche: supporto di colata gel doppio, due pettini da 0.75°mm di spessore e 10 pozzetti e due paia di spaziatori da 0.75°mm di spessore. Il sistema base SE260 include gli stessi elementi dei sistemi base SE250, a eccezione delle piastre in allumina e vetro.I sistemi completi SE260 includono anche supporto di colata gel doppio, dieci piastre in vetro da 10.5 x 10°cm, cinque piastre in allumina intagliate da 10.5 x 10°cm, due pettini da 10 pozzetti e due coppie di spaziatori (entrambe da 0.75°mm o 1.5°mm di spessore; vedere la tabella degli ordini).
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Combine the advantages of a small format and efficient cooling for rapid screening of protein and nucleic acids
  • Corsa contemporanea di due gel
  • Per separazioni ad alta risoluzione in tempi brevi (45 minuti) senza bande “incurvate”
  • Utilizzare piastre in allumina (incluse con modelli specifici) per un raffreddamento efficiente
  • Volume tampone: 300ml
Applicazioni:
Ideale per elettroforesi uniforme e a gradiente su acrilammide, agarosio, IEF, agarosio con inversione di campo e 2-D
Certifications
CE Marked, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Specifica
Specifica
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Mighty Small
Fino a 80%
113 °F
Da 15° a 30 °C
300 ml
8/10.5 cm
3.93 in.
10 cm
18 cm
16 cm
12 W
Mini
Mini Vertical Electrophoresis System
Camera tampone superiore, camera tampone inferiore, coperchio con blocco di sicurezza e cavi, dieci piastre in vetro da 10 x 8 cm, quattro pinze a molla, sigillo gel, etichetta adesiva di individuazione pozzetti e distanziatore
45 °C
10.14 once
3.14/4.13 in.
6.49 in.
16.5 cm
7.08 in.
6.29 in.
500 V
500 mA