Learn More
Hoefer™ SE 400 Series Sturdier™ Air-Cooled Vertical Electrophoresis Systems
Economical units ideal for applications in which temperature control is not crucial
1265.00€ - 1465.00€
Specifica
Certificazione/Conformità EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Intervallo di umidità Fino a 80%
Temperatura massima (sistema imperiale) 113 °F
Temperatura massima (sistema metrico) 45 °C
Temperatura (sistema metrico) di conservazione Da 15° a 30 °C
Visualizza altre specifiche
Requires: Pettine e spaziatori devono essere ordinati separatamente per il modello SE 410 Basic.
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensioni gel Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni gel Prezzo Quantità e disponibilità  
11925418
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Hoefer™
SE410
18 x 24 cm
1465.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10586935
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Hoefer™
SE400-15-1.5
18 x 16 cm
1265.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Unità per la corsa di un gel o di due gel con piastra di divisione opzionale
  • Supporto per colata incorporato che sigilla i sandwich senza rischio di perdita e senza pellicola
  • Struttura resistente realizzata mediante stampa per iniezione, per montaggio semplice e lunga durata in laboratori ad attività intensa
  • Piastre, morsetti, spaziatori e pettini sono intercambiabili con le unità serie SE 600
Certifications
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE Marked.
Specifica
Specifica
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
113 °F
Da 15° a 30 °C
700 ml
7.08 in.
18 cm
15 cm
20 W
Fino a 80%
45 °C
23.66 once
9.44 in.
24 cm
5.9 in.
500 V
60 mA