Learn More
Hoefer™ SE660 Tall Standard Dual Cooled Vertical Unit
Taller vertical format accommodates 24 cm gels for increased resolution
Marca: Hoefer™ SE660-15-1.5
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Dual-Cooled
Specifica
EN61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE | |
Up to 80% | |
45°C | |
14 cm |