Learn More
Hoefer™ SUB13 Midi Submarine Running Tray
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SUB13 Midi Submarine Gel Electrophoresis Unit
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 12.8 x 15 cm
- Silicone Gasket
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SUB13 Midi Submarine Gel Electrophoresis Unit |
| Tipo | Running Tray |
| Include | Silicone gasket |
| Dimensioni (L x P) | 5.9 x 5 in. (15 x 12.8 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 5 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.8 cm |