Learn More
Hoefer™ SUB6 Mini Submarine Running Tray
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SUB6 Mini Submarine
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 6 x 7.5 cm
- With silicone gasket
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SUB6 Mini Submarine |
| Tipo | Running Tray |
| Include | Silicone gasket |
| Dimensioni (L x P) | 2.9 x 2.3 in. (7.5 x 6 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 7.5 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.3 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 6 cm |