Learn More
Hoefer™ TE Blotting Unit Replacement Parts and Accessories: Sponges
For use with TE42 Standard Transfer Tank
Marca:  Hoefer™ TE45F-1/8
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01700kg
Codice prodotto. 11525634
  • 49.97€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 14-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 3 or 6 mm Thick
  • 4 pcs
Specifica
Specifica
TE 42, TE 62 Transfer Tank
Foam
0.12 in.
Sponge
4
0.3 cm