Learn More
Bochem™ Morsetti per tubi HOFFMANN™
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
12 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Tipo pinza per tubi di gomma
- Con linguetta
Specifica
Specifica
| Quantità | Confezione da 10 |
| Tipo | Clip per tubo |
| Materiale | Martensitic Steel |
| Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | Per pipette con diam. esterno fino a 40 mm. |
| Larghezza (sistema metrico) | 20 mm |