Learn More
Bochem™ Morsetti per tubi HOFFMANN™
Codice prodotto. p-8000052
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
12 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11875091
Marca: Bochem™ 12530
Clip per tubo
  • Tipo pinza per tubi di gomma
  • Con linguetta
Specifica
Quantità Confezione da 10
Tipo Clip per tubo
Materiale Martensitic Steel
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura Per pipette con diam. esterno fino a 40 mm.
Larghezza (sistema metrico) 12 mm