Learn More
OHAUS™ Holder Clamp
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Aluminum
Nickel-plated
Stainless Steel
Stile:
All Position
Jumbo
Regular
Shelf Grip
Swivel
Ultra Clamp
Universal
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel is autoclavable and corrosion-resistant
- Aluminum is lightweight yet strong
- Cast iron with black enamel finish is chemical-resistant
- Available in different shapes and sizes to fit your laboratory needs
Specifica
Specifica
| Stile | Regular |
| Tipi di connettore | Fixed 90° Connection Angle |
| Tipo | Holder |
| Materiale | Nickel-plated |
| Descrizione | Clamp, Holder, Regular, CLC-REGLRZ |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.90 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 48.30 mm |
| Size | Regular |
| Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | 0 to 18 mm |