Learn More
OHAUS™ Holder Clamp
Codice prodotto. 15732269 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Aluminum
Nickel-plated
Stainless Steel
Stile:
All Position
Jumbo
Regular
Shelf Grip
Swivel
Ultra Clamp
Universal
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15732269
Marca: OHAUS™ 30392219
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Holder Clamp provides secure support for holding glassware at elevated positions.
  • Stainless steel is autoclavable and corrosion-resistant
  • Aluminum is lightweight yet strong
  • Cast iron with black enamel finish is chemical-resistant
  • Available in different shapes and sizes to fit your laboratory needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Stile Regular
Tipi di connettore Fixed 90° Connection Angle
Tipo Holder
Materiale Stainless Steel
Descrizione Clamp, Holder, Regular, CLC-REGLRS
Lunghezza (sistema imperiale) 1.90 in.
Lunghezza (sistema metrico) 48.30 mm
Size Regular
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura 0 to 18 mm