Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Holder Clamp for Fiber Optic Light Guides or LED Ring Lights
Holder Clamp to position fiber optic light guides or LED Ring Lights precisely. For use with an articulating arm (158345) and base (158 340).
75.10€ - 124.00€
Specifica
Tipo | Holder Clamp |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Stereo Microscopy Illumination |
Include | 1 M6 hole |
Accessori richiesti | Articulating arm 158 345 and optional a base 158 340 |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15703032
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
158335 |
Flexible Lightguides 8 mm or 9mm dia. |
91.20€
1 unità |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15793022
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
158330 |
Flexible Lightguides up to 5 mm dia. |
91.20€
1 unità |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10074540
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157430 |
Annular Ringlights (58 mm and 66 mm dia.) and Focusing Lens for Flexible Lightguide (8 mm dia.) |
124.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15713032
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
158341 |
Focusing Lens for Flexible Lightguides up to 5 mm dia. |
75.10€
1 unità |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15733042
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
400511 |
VisiLED Brightfield Ringlights |
95.45€
1 unità |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15743042
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
400512 |
VisiLED Darkfield Ringlight S40-10D |
124.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Holder clamp to position fiber optic flexible light guides or Ring Lights precisely.
- 1 x M6 hole.
- Articulating arm and base available separately.
- Holders for different size light guides and focusing lenses.
Specifica
Holder Clamp | |
Stereo Microscopy Illumination | |
1 M6 hole | |
Articulating arm 158 345 and optional a base 158 340 |