Learn More
Holmium(III) chloride hexahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11346358
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11346358
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011277.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14914-84-2 | Cl3H12HoO6 | 379.37 g/mol
Holmium(III) chloride hexahydrate is used as laboratory reagent and also used in proteomics research , optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14914-84-2
Formula molecolare Cl3H12HoO6
Molecular Weight (g/mol) 379.37
Numero MDL MFCD00149739
InChI Key BUQFCXABQYNXLP-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 16211475
SMILES O.O.O.O.O.O.Cl[Ho](Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Holmium(III) chloride hexahydrate
Punto di fusione 718°C
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
Formula lineare HoCl3·6H2O
Indice di Merck 14,4727
Informazioni di solubilità Soluble in water.
IUPAC Name trichloroholmium;hexahydrate
Peso formulazione 379.38 (271.29 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Holmium(III) chloride hexahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Holmium(III) chloride hexahydrate