Learn More
Sperian™ Protezione respiratoria
With an ergonomic design to deliver outstanding levels of comfort and adjustment. Sperian™ Honeywell™ 2000 Comfort Series Respirators have a cut-out shape to provide excellent compatibility with goggles.
Marca: Sperian™ 1031590
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Folds flat packed in individually sealed bags for transportation and storage
- Dolomite tested, demonstrating the respirators' resistance to clogging over time
- With high efficiency exhalation valve for protection
- Double layer face seal provides comfort and protection
Specifica
EN 149: 2001 A1: 2009 | |
FFP1 | |
Medium | |
Settori agricolo, chimico, edile, antincendio, servizi alimentari, silvicoltura, amministrazione, produzione, estrazione, servizi pubblici locali, petrolio e gas, farmaceutico, metalli e acciaio e utility | |
2110 FFP1 | |
Flat Fold |
Single-use | |
Protezione respiratoria | |
Sì | |
Sì | |
25/Pk. |